2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2497-25ML D2497-500ML D2497-100ML
TCIAD2497-25MLEA 18 EUR
TCIAD2497-25ML TCIAD2497-500ML TCIAD2497-100ML
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0% (por GC)
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene
Formula: C₁₈H₂₀
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de inflamación: 162°C
Número MDL: MFCD00044027
Núm. CAS: 6362-80-7
EINECS: 228-846-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %