4,5-Diphenyl-2-oxazolethiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2511-25G D2511-5G
TCIAD2511-25GEA 106 EUR
TCIAD2511-25G TCIAD2511-5G
4,5-Diphenyl-2-oxazolethiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,5-Diphenyl-2-oxazolethiol
Formula: C₁₅H₁₁NOS
Número MDL: MFCD00173660
Núm. CAS: 6670-13-9
EINECS: 229-707-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66e21257e20d0456618330c2faec5d7b1f75f044&vid=5d0f59c635daf9b3d36aa6ee2f9b7b381abc198f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency