1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dipicolinoylmethane, 1,3-Di(pyridin-2-yl)propane-1,3-dione
D2512-5G D2512-1G
TCIAD2512-5GEA 162 EUR
TCIAD2512-5G TCIAD2512-1G
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD01321157
Núm. CAS: 10198-89-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency