Difluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal ≥90.0% (by NMR)
Proveedor: TCI
Atención
D2523-25G D2523-5G
TCIAD2523-25GEA 702 EUR
TCIAD2523-25G TCIAD2523-5G
Difluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal ≥90.0% (by NMR)
Difluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Formula: C₄H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321160
Núm. CAS: 148992-43-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ee0e4dc607305f04b6b119cd821cedd24b63a41&vid=2ee0e4dc607305f04b6b119cd821cedd24b63a41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (NMR) min. 90.0 w%