Dodecanedioyl dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2544-25G D2544-5G
TCIAD2544-25GEA 133 EUR
TCIAD2544-25G TCIAD2544-5G
Dodecanedioyl dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dodecanedioyl dichloride
Formula: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
MW: 267,19 g/mol
Número MDL: MFCD00012243
Núm. CAS: 4834-98-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %