Ethyl diphenylphosphonoacetate ≥96.0% (por GC) Horner-Emmons reagent
Proveedor: TCI
D2547-1G D2547-5G
TCIAD2547-1GEA 167 EUR
TCIAD2547-1G TCIAD2547-5G
Ethyl diphenylphosphonoacetate ≥96.0% (por GC) Horner-Emmons reagent
Ethyl diphenylphosphonoacetate
Formula: C₁₆H₁₇O₅P
Pto. Ebullición: 220°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321165
Núm. CAS: 16139-79-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %