1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose ≥92.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diacetone-D-galactose, 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose, ((3aR,5R,5aS,8aS,8bR)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-5-yl)methanol
D2555-25G D2555-5G
TCIAD2555-25GEA 240 EUR
TCIAD2555-25G TCIAD2555-5G
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose ≥92.0% (por GC)
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD00063225
Núm. CAS: 4064-06-6
EINECS: 223-771-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=5, MeOH)