Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2562-25G
D2562-5G
TCIAD2562-25GEA
240
EUR
TCIAD2562-25G
TCIAD2562-5G
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formula:
C₇H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 78°C Pto. de inflamación: 75°C |
Número MDL:
MFCD00066527 Núm. CAS: 52373-72-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +10.0 to +12.0 deg (neat) |