6,6'-Dithiodinicotinic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6,6'-Dithiobis(3-pyridinecarboxylic Acid)
D2564-25G D2564-5G
TCIAD2564-25GEA 392 EUR
TCIAD2564-25G TCIAD2564-5G
6,6'-Dithiodinicotinic acid ≥98.0% (by HPLC)
6,6'-Dithiodinicotinic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Número MDL: MFCD00006454
Núm. CAS: 15658-35-2
EINECS: 239-729-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %