2,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-((4-Hydroxyphenyl)sulphonyl)phenol
D2567-25G D2567-500G
TCIAD2567-25GEA 20 EUR
TCIAD2567-25G TCIAD2567-500G
2,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone
Formula: C₁₂H₁₀O₄S
MW: 250,27 g/mol
Número MDL: MFCD01631305
Núm. CAS: 5397-34-2
EINECS: 226-421-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C