N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)-1,2-phenylenediamine, N,N'-Disalicylal-1,2-phenylenediamine, 2,2'-((1,2-Phenylenebis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol
D2572-25G
D2572-5G
TCIAD2572-25GEA
218
EUR
TCIAD2572-25G
TCIAD2572-5G
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
Formula:
C₂₀H₁₆N₂O₂ MW: 316,36 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009995 Núm. CAS: 3946-91-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Melting point | 163.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |