2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 98,0 HPLC, T
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
D2579-25G
D2579-5G
TCIAD2579-25GEA
261
EUR
TCIAD2579-25G
TCIAD2579-5G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine 98,0 HPLC, T
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Formula:
C₆H₈N₂O MW: 124.14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006105 Núm. CAS: 6622-92-0 EINECS: 229-577-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Melting point | 199.0 to 202.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |