2,6-Dibromo-1,5-dihydroxynaphthalene ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D2593-25G D2593-5G
TCIAD2593-25GEA 680 EUR
TCIAD2593-25G TCIAD2593-5G
2,6-Dibromo-1,5-dihydroxynaphthalene ≥93.0% (by titrimetric analysis)
2,6-Dibromo-1,5-dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂O₂
Número MDL: MFCD00021473
Núm. CAS: 84-59-3
EINECS: 201-543-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %