2,2'-Dinitrodibenzyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Dinitrobibenzyl, 1,2-Bis(2-nitrophenyl)ethane
D2602-25G D2602-5G
TCIAD2602-25GEA 214 EUR
TCIAD2602-25G TCIAD2602-5G
2,2'-Dinitrodibenzyl ≥98.0% (por GC)
2,2'-Dinitrodibenzyl
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₄
MW: 272,26 g/mol
Número MDL: MFCD00024296
Núm. CAS: 16968-19-7
EINECS: 241-043-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity