Dichlorodiisopropylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2603-25G D2603-5G
TCIAD2603-25GEA 77 EUR
TCIAD2603-25G TCIAD2603-5G
Dichlorodiisopropylsilane ≥98.0% (por GC)
Dichlorodiisopropylsilane
Formula: C₆H₁₄Cl₂Si
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00054895
Núm. CAS: 7751-38-4
UN: 2985
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %