2,4-Diethyl-1,5-pentanediol (DL- and meso- mixture) ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D2619-25ML
D2619-500ML
TCIAD2619-25MLEA
16
EUR
TCIAD2619-25ML
TCIAD2619-500ML
2,4-Diethyl-1,5-pentanediol (DL- and meso- mixture) ≥93.0% (por GC)
2,4-Diethyl-1,5-pentanediol (DL- and meso- mixture)
Formula:
C₉H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 150°C Pto. de inflamación: 143°C |
Número MDL:
MFCD01861285 Núm. CAS: 57987-55-0 EINECS: 429-310-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % (total of isomers) |
Specific gravity (20/20) | 0.9480 to 0.9520 |
Refractive index n20/D | 1.4590 to 1.4630 |