Diethylene glycol monovinyl ether ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: Vinyl Carbitol, 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) vinyl ether, 2-(2-(Vinyloxy)ethoxy)ethanol
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
D2623-25ML D2623-500ML D2623-100ML
TCIAD2623-25MLEA 17 EUR
TCIAD2623-25ML TCIAD2623-500ML TCIAD2623-100ML
Diethylene glycol monovinyl ether ≥96.0% (por GC) estabilizado
Diethylene glycol monovinyl ether
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00192027
Núm. CAS: 929-37-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %