(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3S,4S)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
D2645-25G D2645-5G
TCIAD2645-25GEA 159 EUR
TCIAD2645-25G TCIAD2645-5G
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride
Formula: C₈H₈O₇
MW: 216.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02093461
Núm. CAS: 70728-23-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -98.0 deg (C=0.5, CHCl3)