3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethylene Glycol Bis(2-mercaptoethyl) Ether, 1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
D2649-25G D2649-500G D2649-100G
TCIAD2649-25GEA 16 EUR
TCIAD2649-25G TCIAD2649-500G TCIAD2649-100G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol ≥97.0% (por GC)
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Formula: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,30 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 132°C
Número MDL: MFCD00015873
Núm. CAS: 14970-87-7
EINECS: 239-044-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 95.0 %