3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(3,5-Di-tert-butylphenyl)methanol
D2652-1G
D2652-5G
TCIAD2652-1GEA
63
EUR
TCIAD2652-1G
TCIAD2652-5G
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol
Formula:
C₁₅H₂₄O MW: 220.36 g/mol |
Número MDL:
MFCD03844785 Núm. CAS: 77387-57-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |