Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: BES
172580250 172581000 172585000
ACRO172580250EA 39.5 EUR
ACRO172580250 ACRO172581000 ACRO172585000
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico 99+% para bioquímica
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213.25 g/mol
Pto. Ebullición: 405
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007533
Núm. CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.080
Titration with CHA ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm