N,N'-Dimethylquinacridone ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DMQA, 5,12-Dihydro-5,12-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
D2687-1G D2687-5G
TCIAD2687-1GEA 59 EUR
TCIAD2687-1G TCIAD2687-5G
N,N'-Dimethylquinacridone ≥96.0% (by HPLC)
N,N'-Dimethylquinacridone
Formula: C₂₂H₁₆N₂O₂
MW: 340.38 g/mol
Número MDL: MFCD00683078
Núm. CAS: 19205-19-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Absorbance (E1%1cm) min. 270 (H2SO4, 612 to 617nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 230 (H2SO4, 564 to 569nm)
Absorbance (E1%1cm)3 min. 680 (H2SO4, 388 to 393nm)