4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2711-25G D2711-5G
TCIAD2711-25GEA 184 EUR
TCIAD2711-25G TCIAD2711-5G
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane
Formula: C₂₅H₂₀O₂
Número MDL: MFCD00045785
Núm. CAS: 1844-01-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency