erythro-5,6-Dodecanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: erythro-5,6-Dihydroxydodecane
D2719-100MG D2719-1G
TCIAD2719-100MGEA 264 EUR
TCIAD2719-100MG TCIAD2719-1G
erythro-5,6-Dodecanediol ≥98.0% (por GC)
erythro-5,6-Dodecanediol
Formula: C₁₂H₂₆O₂
Número MDL: MFCD02093467
Núm. CAS: 70859-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e3cee58794aabea33f23c89a1aeda1a51bb1888&vid=7e3cee58794aabea33f23c89a1aeda1a51bb1888&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency