Dimethylmalonyl dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2723-25G D2723-5G
TCIAD2723-25GEA 321 EUR
TCIAD2723-25G TCIAD2723-5G
Dimethylmalonyl dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dimethylmalonyl dichloride
Formula: C₅H₆Cl₂O₂
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00192081
Núm. CAS: 5659-93-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=742c275f5ccee4e7910379b0db2dbe2f6aca746a&vid=742c275f5ccee4e7910379b0db2dbe2f6aca746a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %