3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2728-1G D2728-5G
TCIAD2728-1GEA 41 EUR
TCIAD2728-1G TCIAD2728-5G
3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (por GC)
3,4-Dimethoxythiophene
Formula: C6H8O2S
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD01096546
Núm. CAS: 51792-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %