4-Decilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D2731-25G D2731-5G
TCIAD2731-25GEA 355 EUR
TCIAD2731-25G TCIAD2731-5G
4-Decilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Decilanilina
Formula: C₁₆H₂₇N
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de inflamación: 113°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007918
Núm. CAS: 37529-30-9
EINECS: 253-546-9
UN: 3082
ADR: 9,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR