Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: BES
A16092.14 A16092.22 A16092.36
A16092.14EA 37.9 EUR
A16092.14 A16092.22 A16092.36
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico ≥99%
Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico
Purity: 99% CAS No.: 10191-18-1 Molecular Formula: C6H15NO5S Formula Weight: 213.25 Melting Point: 153-157° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1781572 MDL No.: MFCD00007533
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007533
Núm. CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5