ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihydro-3,3-dimethyl-2(3H)-furanone, α,α-Dimethyl-γ-butyrolactone
D2733-25G
D2733-5G
TCIAD2733-25GEA
759
EUR
TCIAD2733-25G
TCIAD2733-5G
ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (por GC)
alpha,alpha-Dimethyl-gamma-butyrolactone
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 194°C Pto. de fusión: 6°C |
Número MDL:
MFCD03844788 Núm. CAS: 3709-08-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...