Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetate, Methyl 3,4-dihydroxyphenylacetate, Catechol-4-acetic Acid Methyl Ester, Homoprotocatechuic Acid Methyl Ester, Pyrocatechol-4-acetic Acid Methyl Ester
D2734-1G
D2734-5G
TCIAD2734-1GEA
69
EUR
TCIAD2734-1G
TCIAD2734-5G
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00583539 Núm. CAS: 25379-88-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)