4-(Di-p-tolylamino)benzaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-[Bis(4-methylphenyl)amino]benzaldehyde, 4-(Di-p-tolyl-amino)-benzaldehyde, 4-Formyl-4',4''-dimethyltriphenylamine
D2737-1G D2737-5G
TCIAD2737-1GEA 49 EUR
TCIAD2737-1G TCIAD2737-5G
4-(Di-p-tolylamino)benzaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
4-(Di-p-tolylamino)benzaldehyde
Formula: C₂₁H₁₉NO
MW: 301.39 g/mol
Número MDL: MFCD03093257
Núm. CAS: 42906-19-4
EINECS: 255-996-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency