Diethyl(isopropyl)silanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2746-5G D2746-1G
TCIAD2746-5GEA 724 EUR
TCIAD2746-5G TCIAD2746-1G
Diethyl(isopropyl)silanol ≥95.0% (por GC)
Diethyl(isopropyl)silanol
Formula: C₇H₁₈OSi
Número MDL: MFCD03093625
Núm. CAS: 1158830-31-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %