Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)

D2751-1G D2751-5G
TCIAD2751-1GEA 69 EUR
TCIAD2751-1G TCIAD2751-5G
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Formula: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Número MDL: MFCD00064793
Núm. CAS: 52462-29-0
EINECS: 435-530-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR