5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2755-1G D2755-5G
TCIAD2755-1GEA 22 EUR
TCIAD2755-1G TCIAD2755-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
Número MDL: MFCD00219110
Núm. CAS: 4805-22-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C