3,3-Diphenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2760-25G D2760-5G
TCIAD2760-25GEA 646 EUR
TCIAD2760-25G TCIAD2760-5G
3,3-Diphenyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3,3-Diphenyl-1-propanol
Formula: C₁₅H₁₆O
MW: 212,29 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Número MDL: MFCD00002930
Núm. CAS: 20017-67-8
EINECS: 243-466-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %