2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dihydroxy-p-toluic Acid
D2770-25G D2770-5G
TCIAD2770-25GEA 274 EUR
TCIAD2770-25G TCIAD2770-5G
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₈O₄
Número MDL: MFCD00184686
Núm. CAS: 480-67-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %