Ethyl-5,6-dichloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Dichloronicotinic Acid Ethyl Ester, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5,6-dichloronicotinate, Ethyl 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylate
D2772-25G
D2772-5G
TCIAD2772-25GEA
425
EUR
TCIAD2772-25G
TCIAD2772-5G
Ethyl-5,6-dichloronicotinate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5,6-dichloronicotinate
Formula:
C₈H₇Cl₂NO₂ |
Número MDL:
MFCD03093627 Núm. CAS: 401566-69-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |