(R)-(+)-2-Diphenylphosphino-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R)-(+)-MOP, (R)-(2'-Methoxy-[1,1'-binaphthalen]-2-yl)diphenylphosphine, (R)-(+)-2-(Diphenylphosphino)-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl, (R)-MOP
D2774-100MG
D2774-1G
TCIAD2774-100MGEA
113
EUR
TCIAD2774-100MG
TCIAD2774-1G
(R)-(+)-2-Diphenylphosphino-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-2-Diphenylphosphino-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl
Formula:
C₃₃H₂₅OP MW: 468,54 g/mol |
Número MDL:
MFCD00269686 Núm. CAS: 145964-33-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +91.0 to +98.0 deg (C=0.3, CHCl3) |
Solubility in Toluene | almost transparency |