2,2-Diisobutyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2-Dihydroxy-2,2-diisobutylpropane
D2777-25G D2777-5G
TCIAD2777-25GEA 410 EUR
TCIAD2777-25G TCIAD2777-5G
2,2-Diisobutyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC)
2,2-Diisobutyl-1,3-propanediol
Formula: C₁₁H₂₄O₂
MW: 188,31 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD00986394
Núm. CAS: 10547-96-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency