Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(Dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionic Acid Ethyl Ester
D2782-1G
D2782-5G
TCIAD2782-1GEA
97
EUR
TCIAD2782-1G
TCIAD2782-5G
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate
Formula:
C₉H₁₇F₂NO₃ MW: 225.24 g/mol Pto. Ebullición: 62°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00722253 Núm. CAS: 141546-96-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |