6-(Dimethylamino)fulvene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
D2785-1G D2785-5G
TCIAD2785-1GEA 92 EUR
TCIAD2785-1G TCIAD2785-5G
6-(Dimethylamino)fulvene ≥98.0% (por GC)
6-(Dimethylamino)fulvene
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013275
Núm. CAS: 696-68-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb761ebfdcb110297426e31c5631b3429c05eb8e&vid=fb761ebfdcb110297426e31c5631b3429c05eb8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C