6,6-Diphenylfulvene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-(Diphenylmethylene)-1,3-cyclopentadiene
D2787-1G D2787-5G
TCIAD2787-1GEA 32 EUR
TCIAD2787-1G TCIAD2787-5G
6,6-Diphenylfulvene ≥98.0% (por GC)
6,6-Diphenylfulvene
Formula: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Número MDL: MFCD00001419
Núm. CAS: 2175-90-8
EINECS: 218-533-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C