4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)propanedinitrile, 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
D2791-1G
D2791-5G
TCIAD2791-1GEA
70
EUR
TCIAD2791-1G
TCIAD2791-5G
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran
Formula:
C₁₀H₈N₂O MW: 172.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00181519 Núm. CAS: 28286-88-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 192.0 to 196.0 deg-C |