1-Dimethylamino-2-propyne ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2794-25ML D2794-5ML
TCIAD2794-25MLEA 322 EUR
TCIAD2794-25ML TCIAD2794-5ML
1-Dimethylamino-2-propyne ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Dimethylamino-2-propyne
Formula: C₅H₉N
Pto. de inflamación: –7°C
Número MDL: MFCD00008575
Núm. CAS: 7223-38-3
EINECS: 230-620-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %