(R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2801-1G
D2801-200MG
TCIAD2801-1GEA
255
EUR
TCIAD2801-1G
TCIAD2801-200MG
(R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (por GC)
(R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl
Formula:
C₂₂H₁₆Br₂O₂ |
Número MDL:
MFCD04038415 Núm. CAS: 75714-59-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 185.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +10.0 to +14.0 deg (C=1, CHCl3) |
Solubility in Chloroform | almost transparency |