4-Diethylamino-2-butyn-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2805-25ML D2805-5ML
TCIAD2805-25MLEA 380 EUR
TCIAD2805-25ML TCIAD2805-5ML
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Formula: C₈H₁₅NO
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00671356
Núm. CAS: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %