4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D2816-5G
D2816-1G
TCIAD2816-5GEA
155
EUR
TCIAD2816-5G
TCIAD2816-1G
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoic acid
Formula:
C₂₂H₁₆N₂O₂ MW: 340,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD00999654 Núm. CAS: 5496-35-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |