1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
D2830-5G D2830-25G
TCIAD2830-5GEA 56 EUR
TCIAD2830-5G TCIAD2830-25G
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide ≥98.0% (por GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Formula: C₂H₄O₄S
MW: 124,11 g/mol
Número MDL: MFCD00221769
Núm. CAS: 1072-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C