Dimethyl dodecanedioate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2835-25G D2835-500G
TCIAD2835-25GEA 17 EUR
TCIAD2835-25G TCIAD2835-500G
Dimethyl dodecanedioate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl dodecanedioate
Formula: C₁₄H₂₆O₄
Número MDL: MFCD00043632
Núm. CAS: 1731-79-9
EINECS: 217-050-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %