Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
D2836-25G D2836-100G
TCIAD2836-25GEA 21 EUR
TCIAD2836-25G TCIAD2836-100G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00144269
Núm. CAS: 924-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f5e40f7d62e9047e28896eb442fd80c61378f5&vid=57f5e40f7d62e9047e28896eb442fd80c61378f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %